Få mere at vide
5-Hydroxymethyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxymethyluracil |
| CAS | 4433-40-3 |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-(hydroxymethyl)- (9CI, ACI), 5-(Hydroxymethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Uracil, 5-(hydroxymethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 5-(Hydroxymethyl)-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4-diol, 5-(Hydroxymethyl)uracil, 5-Hydroxymethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione, NSC 20901, α-Hydroxythymine, 5-Hydroxymethyluracil |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1,8H,2H2,(H2,6,7,9,10) |
| SMIL | OCc1cnc(O)nc1O |
| IUPAC navn | 5-(hydroxymethyl)pyrimidin-2,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.11 |
| Formel vægt | 142.0378 |