Få mere at vide
5-Hydroxymethyluracil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453419
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16453419 1 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 16453419 Supplier Medchem Express Supplier No. HYW004924
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress 5-Hydroxymethyluracil is a product of oxidative DNA damage. 5-Hydroxymethyluracil can be used as a potential epigenetic mark enhancing or inhibiting transcription with bacterial RNA polymerase.
5-Hydroxymethyluracil is a product of oxidative DNA damage. 5-Hydroxymethyluracil can be used as a potential epigenetic mark enhancing or inhibiting transcription with bacterial RNA polymerase.
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethyluracil
CAS 4433-40-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H6N2O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC(C(CO)=CN1)=O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
Formel vægt 142.11
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism