Få mere at vide
5-Hydroxymethylfurfural, MedChemExpress
Artikelnummer. 16425467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16425467 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16425467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0051
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethylfurfural
CAS 67-47-0
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6O3
Mængde 50 mg
Synonym 2-Hydroxymethyl-5-furfural 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (396.48 mM)
SMIL O=CC1=CC=C(CO)O1
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation