Få mere at vide
5-Hydroxymethylcytidine, TRC
Artikelnummer. 30136574
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136574 250 mg
30006333 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH947090250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19235-17-7
Molekylær formel C10 H15 N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 273.24
Synonym Cytidine, 5-(hydroxymethyl)-, 5-(Hydroxymethyl)cytidine, 5-Hydroxymethylcytidine
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(hydroxymethyl)pyrimidin-2-one
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1CO)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethylcytidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O6/c11-8-4(2-14)1-13(10(18)12-8)9-7(17)6(16)5(3-15)19-9/h1,5-7,9,14-17H,2-3H2,(H2,11,12,18)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Formel vægt 273.0961
Procent renhed >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.