Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl)uracil, 98%
Artikelnummer. 11341377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341377 5 g 5g
11331377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01682.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 4433-40-3 | C5H6N2O3 | 142,11 g/mol
5-(Hydroxymethyl)uracil tjener som en stabil større oxidativ modifikation af thymin dannet gennem virkningen af ioniserende stråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-(Hydroxymethyl)uracil tjener som en stabil større oxidativ modifikation af thymin dannet gennem virkningen af ioniserende stråling.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (50 g/L) ved °20°C, DMSO, dimethylformamid eller 100 % ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4433-40-3
Molekylær formel C5H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00056024
InChI nøgle JDBGXEHEIRGOBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethyluracil, 5-hydroxymethyl uracil, 5-hydroxymethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-oxymethyluracil, 4-methyl-5-oxyuracil, uracil, 5-hydroxymethyl, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-hydroxymethyl, thymine, alpha-hydroxy, 5-hydroxymethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione
PubChem CID 78168
ChEBI CHEBI:16964
IUPAC navn 5-(hydroxymethyl)-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL OCC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Hydroxymethyl)uracil
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 125482
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (50 g/L) ved 20 °C, DMSO, dimethylformamid eller 100% ethanol.
Formel vægt 142.12
Procent renhed 98%