Få mere at vide
5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| CAS | 887406-49-7 |
| Molekylær formel | C12 H11 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-phenyl-, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2 |
| SMIL | OCC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-(hydroxymethyl)-1-phenylpyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vægt | 201.079 |