missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridon-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5 |
| CAS | 1020719-52-1 |
| Molekylær formel | C12 2H5 H6 N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-(Hydroxymethyl)-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone-D5 (phenyl-D5), 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(CO)C=CC2=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 5-(hydroxymethyl)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.25 |
| Formel vægt | 206.1104 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?