Få mere at vide
5-Hydroxymethyl-N,N-dimethyltryptamin, TRC
Artikelnummer. 30138728
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138728 100 mg
30138515 50 mg
17921435 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH946830100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334981-08-7
Molekylær formel C13 H18 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 218.29
Synonym 1H-Indole-5-methanol, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-methanol, 5-Hydroxymethyl-N,N-dimethyltryptamine, Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2, GR 44671X (as oxalate salt)
IUPAC navn [3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methanol
SMIL CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CO)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethyl-N,N-dimethyltryptamine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)6-5-11-8-14-13-4-3-10(9-16)7-12(11)13/h3-4,7-8,14,16H,5-6,9H2,1-2H3
Formel vægt 218.1419