Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl-d2)uracil-6-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxymethyluracil-D3 |
| CAS | 352438-73-4 |
| Molekylær formel | C5 H3 D3 N2 O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-6-d, 5-(hydroxymethyl-d2)- (9 CI), 5-(Hydroxymethyl-d2)-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione-6-d, 5-(Hydroxymethyl-d2)uracil-6-d1, α-Hydroxythymine-d3, 5-Hydroxymethyluracil-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1,8 H,2H2,(H2,6,7,9,10)/i1D,2D2 |
| SMIL | O=C1C(C([2 H])([2 H])O)=C([2 H])NC(N1)=O |
| IUPAC navn | 6-deuterio-5-[dideuterio(hydroxy)methyl]-1 H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.1312 |
| Formel vægt | 145.0567 g/mol |
| Vis mere |