Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl)cytosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Hydroxymethyl)cytosine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c6-4-3(2-9)1-7-5(10)8-4/h1,9H,2H2,(H3,6,7,8,10) |
| Formel vægt | 141.0538 |