Få mere at vide
5’-Hydroxymethyl 5’-Desmethyl Meloxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Hydroxymethyl 5'-Desmethyl Meloxicam |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O5S2/c1-7-6-15-14(23-7)16-13(20)11-12(19)10-8(18)4-3-5-9(10)24(21,22)17(11)2/h3-6,18-19H,1-2H3,(H,15,16,20) |
| Formel vægt | 367.0297 |
| Procent renhed | >95% |