missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30407381
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407381 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8303905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 129747-52-0
Molekylær formel C8H9NO3
Mængde 5 mg
Synonym Methyl 5-(Hydroxymethyl)nicotinate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)7-2-6(5-10)3-9-4-7/h2-4,10H,5H2,1H3
SMIL COC(=O)c1cncc(CO)c1
IUPAC navn methyl 5-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.