missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxymethyl-2-furoylglycine, TRC

Artikelnummer. 17990335
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17990335 5 mg
17912155 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17990335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9727805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38716-68-6
Molekylær formel C8 H9 N O5
Molekylvægt (g/mol) 199.161
Synonym N-[[5-(Hydroxymethyl)-2-furanyl]carbonyl]glycine, 5-(hydroxymethyl)-promucuric Acid
IUPAC navn 2-[[5-(hydroxymethyl)furan-2-carbonyl]amino]acetic acid
SMIL OCc1oc(cc1)C(=O)NCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethyl-2-furoylglycine
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5/c10-4-5-1-2-6(14-5)8(13)9-3-7(11)12/h1-2,10H,3-4H2,(H,9,13)(H,11,12)
Mængde 5 mg
Formel vægt 199.0481
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.