Få mere at vide
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2,(H,8,9) |
| Formel vægt | 142.0266 |
| Procent renhed | >95% |