missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30391690
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30391690 1 g
30408713 25 mg
30408571 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30391690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9470201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6338-41-6
Molekylær formel C6 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
IUPAC navn 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylic acid
SMIL OCc1oc(cc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2,(H,8,9)
Formel vægt 142.0266
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.