Få mere at vide
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489316 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW005241
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid is the main metabolite of 5-hydroxymethyl-2-furfural (HMF) in the body and eliminated renally.
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid is the main metabolite of 5-hydroxymethyl-2-furfural (HMF) in the body and eliminated renally.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid
CAS 6338-41-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (1055.52 mM)
SMIL C1=C(OC(=C1)CO)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
Formel vægt 142.11
Procent renhed 95.87%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism