missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
5-(Hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Deoxypyridoxine hydrochloride |
| CAS | 148-51-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Deoxypyridoxine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C8 H11 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,4-Dimethyl-3-hydroxy-5-hydroxymethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxine Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxol Hydrochloride, 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol Hydrochloride, 4-Desoxyadermin Hydrochloride, 4-Desoxypyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. B (EP), Pyridoxine Imp. B (EP), 5-(Hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-5-7(4-10)3-9-6(2)8(5)11;/h3,10-11H,4H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1ncc(CO)c(C)c1O |
| IUPAC navn | 5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?