missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl)-1-(1-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Hydroxymethyl)-1-(1-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| CAS | 2469014-63-7 |
| Molekylær formel | C15H17NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c1-12(9-13-5-3-2-4-6-13)16-14(10-17)7-8-15(16)11-18/h2-8,10,12,18H,9,11H2,1H3 |
| SMIL | CC(Cc1ccccc1)n2c(CO)ccc2C=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?