missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(Hydroxymethyl)-1-(1-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30408372
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408372 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH97317050MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(Hydroxymethyl)-1-(1-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 2469014-63-7
Molekylær formel C15H17NO2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17NO2/c1-12(9-13-5-3-2-4-6-13)16-14(10-17)7-8-15(16)11-18/h2-8,10,12,18H,9,11H2,1H3
SMIL CC(Cc1ccccc1)n2c(CO)ccc2C=O
Molekylvægt (g/mol) 243.3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.