Få mere at vide
5-Hydroxyisoquinoline, 90%, technical
Artikelnummer. 10152630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10152630
Brand: Thermo Scientific Acros 121290050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2439-04-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2439-04-5
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00006906
InChI nøgle CSNXUYRHPXGSJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyisoquinoline, 5-isoquinolinol, 5-hydroxy-isoquinoline, chembl57481, 5-hydroxyisoquinolne, pubchem12826, acmc-2097ay, 5-hydroxy-2-azanaphthalene
PubChem CID 30386
IUPAC navn isoquinolin-5-ol
SMIL C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyisoquinoline
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 22°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Beilstein 21,102
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 145.16
Procent renhed 90%
Grad Technical
Fysisk form Granular Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxyisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.,Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.