Få mere at vide
5-hydroxyisophthalsyre, TRC
Artikelnummer. 30406552
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30406552 10 g
1 options
Artikelnummer. 30406552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94348510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyisophthalic Acid
CAS 618-83-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H6 O5
Mængde 10 g
Synonym 3,5-Dicarboxyphenol, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302088
InChI formel InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 5-hydroxybenzen-1,3-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 182.13
Formel vægt 182.0215
Procent renhed >95