Få mere at vide
5-Hydroxyisophthalic acid, 99%
Artikelnummer. 10328960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10328960
Brand: Thermo Scientific Acros 271395000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 618-83-7 | C8H6O5 | 182.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-83-7
Molekylær formel C8H6O5
Molekylvægt (g/mol) 182.13
MDL nummer MFCD00002515
InChI nøgle QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyisophthalic acid, 5-oxyisophthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydoxyisophthalic acid, 5-hydroxy-isophthalic acid, 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxyisosphthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy-6ci,7ci,8ci, 5-hydroxyisophthalicacid
PubChem CID 69257
IUPAC navn 5-hydroxybenzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyisophthalic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 297°C to 303°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 10, 504
Formel vægt 182.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxyisophthalic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.