Få mere at vide
5-hydroxyisophthalsyre, 98%
Artikelnummer. 11471498
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471498 50 g 50g
11481498 250 g 250g
11461498 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13845.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 618-83-7 | C8H6O5 | 182,131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-83-7
Molekylær formel C8H6O5
Molekylvægt (g/mol) 182.131
MDL nummer MFCD00002515
InChI nøgle QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyisophthalic acid, 5-oxyisophthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydoxyisophthalic acid, 5-hydroxy-isophthalic acid, 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxyisosphthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy-6ci,7ci,8ci, 5-hydroxyisophthalicacid
PubChem CID 69257
IUPAC navn 5-hydroxybenzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyisophthalic acid
Smeltepunkt ∼300°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 2693561
Formel vægt 182.13
Procent renhed 98%