Få mere at vide
5-Hydroxyindol, TRC
Artikelnummer. 30396094
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30396094 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30396094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH943510500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyindole
CAS 1953-54-4
Molekylær formel C8H7NO
Mængde 500 mg
Synonym 1H-Indol-5-ol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole, NSC 87503
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-9-8/h1-5,9-10H
SMIL Oc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC navn 1H-indol-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Formel vægt 133.0528