Få mere at vide
5-hydroxyindol, 98+%
Artikelnummer. 11394324
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394324 1 g 1g
11304334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00858.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1953-54-4
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00005677
InChI nøgle LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
PubChem CID 16054
IUPAC navn 1H-indol-5-ol
SMIL OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyindole
Smeltepunkt 106 °C til 111 °C
Mængde 1 g
Beilstein 112349
Formel vægt 133.15
Procent renhed ≥98%