Få mere at vide
5-Hydroxyindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713334 5 g Glasflaske 5g
10316710 250 mg Glasflaske 250mg
10225160 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121270050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1953-54-4
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00005677
InChI nøgle LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
PubChem CID 16054
IUPAC navn 1H-indol-5-ol
SMIL OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyindole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 105.0°C to 110.0°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, III, 765
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and acetic acid
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxyindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.