Få mere at vide
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409336 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008253
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS 54-16-0
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H9NO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 50 mg/mL (261.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 191.18
Formel vægt 191.18
Procent renhed 95.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death