Få mere at vide
5-Hydroxyindol-3-eddikesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235160 250 mg Glasflaske 250mg
10793861 1 g Glasflaske 1g
10524074 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121282500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54-16-0 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-16-0
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD00005639
InChI nøgle DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
IUPAC navn 2-(5-hydroxy-lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162°C to 165°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 191.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver