Få mere at vide
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 98%
Artikelnummer. 15404049
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404049 500 mg 500mg
15494039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61435.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Metabolit af melatonin
5-Hydroxyindol-3-eddikesyre er en vigtig serotoninmetabolit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Hydroxyindol-3-eddikesyre er en vigtig serotoninmetabolit.
Opløselighed Opløseligt i
ethanol (50 mg/ml).
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-16-0
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.186
MDL nummer MFCD00005639
InChI nøgle DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
IUPAC navn 2-(5-hydroxy-lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Smeltepunkt 161°C to 164°C (decomposition)
Farve Lilla til hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 168797
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml).
Formel vægt 191.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver