Få mere at vide
5-Hydroxyindole-3-acetic Acid(>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxyindolyl-3-Acetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14) |
| Formel vægt | 191.0582 |
| Procent renhed | >95% |