Få mere at vide
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11360214
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360214 1 g 1g
11370214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00786.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21598-06-1 | C9H6NO3 | 176.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21598-06-1
Molekylær formel C9H6NO3
Molekylvægt (g/mol) 176.15
MDL nummer MFCD00005615
InChI nøgle BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy
PubChem CID 88958
IUPAC navn 5-hydroxy-1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽245°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 153214
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%