Få mere at vide
5-Hydroxyhydantoin, TRC
Artikelnummer. 30396866
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30396866 1 g
1 options
Artikelnummer. 30396866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9430001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyhydantoin
CAS 29410-13-7
Molekylær formel C3 H4 N2 O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8)
SMIL OC1NC(=O)NC1=O
IUPAC navn 5-hydroxyimidazolidin-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 116.08
Formel vægt 116.0222