Få mere at vide
5-Hydroxyhexanoic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxyhexanoic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3.Na/c1-5(7)3-2-4-6(8)9;/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 154.06 |