Få mere at vide
5-Hydroxyflavon, 97%
Artikelnummer. 11399035
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399035 100 mg 100mg
11389035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14187.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 491-78-1 | C15H10O3 | 238,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-78-1
Molekylær formel C15H10O3
Molekylvægt (g/mol) 238.24
MDL nummer MFCD00016944
InChI nøgle IYBLVRRCNVHZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyflavone, primuletin, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, chembl16807, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy-2-phenyl, primuliten, 5-hydroxy-flavone, 5-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-on
PubChem CID 68112
IUPAC navn 5-hydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL OC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyflavone
Smeltepunkt 156 °C til 160 °C
Mængde 100 mg
Beilstein 194429
Formel vægt 238.25
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.