Få mere at vide
5-Hydroxydecanoic acid sodium salt, 98%
Artikelnummer. p-7042134
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Artikelnummer. 15474039
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61434.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 624-00-0 | C10H20O3 | 188.267 g/mol
En kaliumkanalantagonist, som blokerer de postiskæmiske virkninger af kaliumkanalaktivatoren cromakalim
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En kaliumkanalantagonist, som blokerer de postiskæmiske virkninger af kaliumkanalaktivatoren cromakalim.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-00-0
Molekylær formel C10H20O3
Molekylvægt (g/mol) 188.267
MDL nummer MFCD00153808
InChI nøgle LMHJFKYQYDSOQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxydecanoate, 5-hydroxy capric acid, 5-hydroxy-decanoic acid, decanoic acid, 5-hydroxy, sodium salt, decanoic acid, 5-hydroxy-, 5s, acmc-20mvfk, xi-5-hydroxydecanoic acid
PubChem CID 1825
IUPAC navn 5-hydroxydecansyre
SMIL CCCCCC(CCCC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Formel vægt 210.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver