Få mere at vide
5-Hydroxydecansyre natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 15484039
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484039 500 mg 500mg
15474039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61434.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-00-0 | C10H20O3 | 188,267 g/mol
En kaliumkanalantagonist, som blokerer de postiskæmiske virkninger af kaliumkanalaktivatoren cromakalim
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En kaliumkanalantagonist, som blokerer de postiskæmiske virkninger af kaliumkanalaktivatoren cromakalim.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-00-0
Molekylær formel C10H20O3
Molekylvægt (g/mol) 188.267
MDL nummer MFCD00153808
InChI nøgle LMHJFKYQYDSOQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxydecanoate, 5-hydroxy capric acid, 5-hydroxy-decanoic acid, decanoic acid, 5-hydroxy, sodium salt, decanoic acid, 5-hydroxy-, 5s, acmc-20mvfk, xi-5-hydroxydecanoic acid
PubChem CID 1825
IUPAC navn 5-hydroxydecansyre
SMIL CCCCCC(CCCC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Formel vægt 210.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver