missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxydecanoate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30407238
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407238 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH943218100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxydecanoate Sodium Salt
CAS 71186-53-3
Molekylær formel C10H19NaO3
Mængde 100 mg
Synonym 5-hydroxydecanoic Acid Sodium Salt, Sodium 5-Hydroxydecanoate, Sodium delta-Hydroxydecanoate
InChI formel InChI=1S/C10H20O3.Na/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10(12)13;/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCCC(O)CCCC(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;5-hydroxydecanoate
Molekylvægt (g/mol) 210.25
Formel vægt 210.1232
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.