Få mere at vide
5-Hydroxydecanoate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxydecanoate Sodium Salt |
| CAS | 71186-53-3 |
| Molekylær formel | C10H19NaO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-hydroxydecanoic Acid Sodium Salt, Sodium 5-Hydroxydecanoate, Sodium delta-Hydroxydecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3.Na/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10(12)13;/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCCC(O)CCCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;5-hydroxydecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.25 |
| Formel vægt | 210.1232 |