missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Hydroxycytosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxycytosine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-3-2(8)1-6-4(9)7-3/h1,8H,(H3,5,6,7,9) |
| Formel vægt | 127.0382 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?