Learn More
5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30947131
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30947131 5 g 5g
30945643 250 mg 250mg
30946097 1 g 1g
30937983 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30947131 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD143415g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 23204-36-6
Molecular Formula C12H6O4
MDL Number MFCD00059759
Quantity 5 g
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CC(O)=CC3=C12)OC3=O
Molecular Weight (g/mol) 214.17
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.