Få mere at vide
5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione |
| CAS | 23204-36-6 |
| Molekylær formel | C12H6O4 |
| MDL nummer | MFCD00059759 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC2=CC(O)=CC3=C12)OC3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.17 |
| Procent renhed | 95% |