Få mere at vide
5-hydroxyanthranilsyre, TRC
Artikelnummer. 30138615
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138615 5 g
30133246 10 g
30005597 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8018005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-31-0
Molekylær formel C7 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy-, Anthranilic acid, 5-hydroxy- (8CI), 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid, 5-Hydroxyanthranilic acid, Diabeton, Glyklaside
IUPAC navn 2-amino-5-hydroxybenzoesyre
SMIL Nc1ccc(O)cc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyanthranilic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vægt 153.0426