Få mere at vide
5-Hydroxyantranilsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-144402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10149793
Brand: Thermo Scientific Acros 310310010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-31-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007870
InChI nøgle HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
IUPAC navn 2-amino-5-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyanthranilic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 233°C to 234°C
Farve Brun-grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(NH2)CO2H
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver