Få mere at vide
5-hydroxyanthranilsyre, 98%
Artikelnummer. 10149793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10149793 1 g Glasflaske 1g
10703351 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10149793 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310310010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 394-31-0 | C7H7NR.3 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-31-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007870
InChI nøgle HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
IUPAC navn 2-amino-5-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxyanthranilic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 233°C to 234°C
Farve Brun-grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(NH2)CO2H
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver