Få mere at vide
5-Hydroxyadamantan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxyadamantan-2-one |
| CAS | 20098-14-0 |
| Molekylær formel | C10H14O2 |
| MDL nummer | MFCD00192211 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C1C2CC3CC(C2)(O)CC1C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Procent renhed | 98% |