missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Hydroxy Vioxx, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Vioxx |
| CAS | 185147-17-5 |
| Molekylær formel | C17H14O5S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-phenyl-2(5H)-furanone, 5-Hydroxyrofecoxib; |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2O)c3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.36 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?