Få mere at vide
5-Hydroxy Tryptophol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Tryptophol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2 |
| Formel vægt | 177.079 |
| Procent renhed | >95% |