Få mere at vide
5-Hydroxy Tryptophol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Tryptophol-d4 |
| CAS | 66640-87-7 |
| Molekylær formel | C10 2H4 H7 N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 5-hydroxy- (9CI), 5-Hydroxy-1H-indole-3-ethanol-D4 (ethanol-D4), 5-Hydroxy tryptophol-d4, 5-Hydroxytryptophol-d4, 2-(5-Hydroxyindol-3-yl)ethanol-1,1,2,2-d4, 5-Hydroxy-3-(2-hydroxy-1,1,2,2-tetradeuteroethyl)indole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(O)cc12 |
| IUPAC navn | 3-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)-1H-indol-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.22 |
| Formel vægt | 181.1041 |