Få mere at vide
5-Hydroxy Tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Tryptophan |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16) |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 220.0848 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |