missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Hydroxy Thiabendazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiabendazole-5-hydroxy |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13) |
| Formel vægt | 217.031 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?